Saltar a
85641
Starch dyed with Remazol brilliant blue R
amylase substrate
Sinónimos:
RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 997,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
US$ 997,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
Other Notes
Substrate for α-amylase
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S7776S762933615
description
amylase substrate
description
Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
description
Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
description
puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
suitability
-
suitability
-
suitability
passes test for test of sensitivity
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)