Documentos clave
S7396
Supelco
Fittings for liquid chromatography columns
Stopcock, Luer Lock (A)
Sinónimos:
polymeric adsorbent, 50-80 mesh
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
for chromatography
technique(s)
LPLC: suitable
General description
Un control on-off, fabricado con un copolimero de policarbonato/acetal, con puertos de entrada hembra Luer-Lock y de salida macho Luer-Lock.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.