Documentos clave
S7324
Sigma-Aldrich
K-Strophanthin
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
composición
cymarin, ~20% HPLC
erysimoside, ~15% HPLC
helveticoside, ~10% HPLC
strophanthidin, <10% HPLC
k-β-strophanthin, ~10% HPLC
k-strophanthoside, ~40% HPLC
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)