Documentos clave
S7070
Sigma-Aldrich
Anti-Semaphorin 6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-Sema 6A
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
direct ELISA: 0.5-1 μg/mL using rmWnt-1
immunohistochemistry: 2-5 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rmWnt-1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Sema6a(20358)
Especificidad
This antibody shows ~25% cross-reactivity with rhSema 6A and less than 1% cross-reactivity with rhSema 3A, rhSema 3B, rmSema 3C, rmSema 3F, and rmSema 7A.
Inmunógeno
Sf21-derived, recombinant mouse semaphorin 6A (rmSema 6A).
Forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)