Saltar a
S6765
Schenk and Hildebrandt Basal Salt Mixture
fine powder, suitable for plant cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 L
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 45,30
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
US$ 45,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
fine powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Schenk and Hildebrandt Vitamin 100 × (S3766) and Schenk and Hildebrandt Basal Salt Mixture (S6765) are chemstocks that may be used to generate Schenk and Hildebrandt (SH) medium for use in plant cell culture and microproagation.
Preparation Note
With the macro- and micronutrients as described by Schenk and Hildebrandt (1972).
Media Formulation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D6162C1416M5524
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
fine powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)