Saltar a
D6162
DKW/Juglans Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 19,10
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
US$ 19,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
DKW/Juglans (walnut) Basal Salt Mixture is composed of macro- and micronutrients. DKW/Juglans Basal Salt Mixture may be used as a chemstock to support the reconstitution of DKW/Juglans medium. DKW medium was originally developed for walnut micropropagation.
Media Formulation
DKW/Juglans Basal Salt Mixture has been used as a basal medium for the growth of leaf explants.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S6765C1416M2909
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
fine powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. May I request for the compositions of this DKW basal salt
    1 answer
    1. The composition of this product, DKW/Juglans Basal Salt Mixture, can be viewed at: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/201/d6162for.