Documentos clave
S6268
Sigma-Aldrich
Pipetas Pasteur de Sigma
non-plugged, L 9 in.
Sinónimos:
Pasteur Pipette
Seleccione un Tamaño
250 EA
US$ 103,00
1000 EA
US$ 394,00
US$ 103,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 EA
US$ 103,00
1000 EA
US$ 394,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
US$ 103,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
glass
esterilidad
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Características
graduations: no
envase
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
9 in.
Aplicación
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Derivation of Human Embryonic Stem Cell Lines from Poor Quality Embryos
Ronak S, et al.
Methods in Molecular Biology, 151?161-151?161 (2012)