Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 226,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 819,00 |
Acerca de este artículo
US$ 226,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
mp
127-128.2 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(Sc1ccc(N)cc1)=C(\C#N)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C16H12F3N3S/c17-16(18,19)14-4-2-1-3-12(14)13(9-20)15(22)23-11-7-5-10(21)6-8-11/h1-8H,21-22H2/b15-13+
InChI key
JLOXTZFYJNCPIS-FYWRMAATSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?