Merck
S2028
Sigma-Aldrich
Span® 65
Sinónimos:
Sorbitane tristearate
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descripción
non-ionic
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Otras notas
Fatty acid composition:
stearic acid (C18:0) approx. 50%; balance primarily palmitic acid (C16:0).
Información legal
Span is a registered trademark of Croda International PLC
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)