Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 176,00 |
Acerca de este artículo
US$ 176,00
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein quantification: suitable
HLB value
2.1±1.0
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-52-54(61)59-60(68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)55(53-66-59)67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55+,59-,60-/m1/s1
InChI key
IDGUCWCSGWRLPK-LLPUSWRMSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form solid | form powder | form viscous liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| description non-ionic | description - | description non-ionic | description non-ionic |
| HLB value 2.1±1.0 | HLB value - | HLB value - | HLB value - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?