Saltar a
CCF100
CM Sepharose
Fast Flow
Sinónimos:
Carboxymethyl Sepharose
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 258,00
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 395,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
US$ 258,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm (wet bead)
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH
4—13
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
storage temp.
2-8°C
General description
Preswollen in 20% ethanol
CCF100-500ml′s updated product number is GE17-0719-01
25 ml is GE17-0719-10
Application
CM Sepharose is used in affinity chromatography, protein chromatography and ion exchange chromatography. CM Sepharose hase been used to study diet supplements and to characterize biochemical and enzymatic properties of Viperidae venom.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
DFF100P7892O6001
particle size
45-165 μm (wet bead)
particle size
-
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
-
pore size
-
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
agarose, 4% cross-linked
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
-
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)