S1450
Anti-Superoxide Dismutase (MnSOD) (DD-17)−Cy3 antibody produced in rabbit
1-2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-IPO-B, Anti-Indophenoloxidase B, Anti-MNSOD, Anti-Manganese Superoxide Dismutase 2, Anti-Manganese dependent SOD, Anti-Mitochondrial SOD, Anti-SOD2, Anti-Superoxide dismutase 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
CY3 conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
1-2 mg/mL
técnicas
direct immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa, rat NRK and mouse 3T3 cells.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOD2(6648)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)