Merck
S0755
Sigma-Aldrich
Dimethyl succinate
Sinónimos:
Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
956776
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
presión de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
689 °F
lim. expl.
8.5 %
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
densidad
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shohei Hamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(10), 2852-2855 (2009-04-11)
N-Oxalylglycine (NOG) derivatives were synthesized, and their inhibitory effect on histone lysine demethylase activity was evaluated. NOG and compound 1 inhibited histone lysine demethylases JMJD2A, 2C and 2D in enzyme assays, and their dimethyl ester prodrugs DMOG and 21 exerted