112755
DBE-4 dibasic ester
98%
Sinónimos:
Dimethyl succinate, Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
temp. de autoignición
689 °F
lim. expl.
8.5 %
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
densidad
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
DBE-4 can be used as an intermediate in the preparation of 1,4-butanediol, γ-butyrolactone, tetrahydrofuran and itaconic acid.[2]
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?