S0127
Sulfathiazole sodium salt
≥99%
Sinónimos:
4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (Organic)
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
H2O: soluble 50 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2nccs2
InChI
1S/C9H8N3O2S2.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
Clave InChI
GWIJGCIVKLITQK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?