Documentos clave
RF451817C-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-18-17-Cryo, non aerosol tight, to hold, 18 x cryovials, with adapters and lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 18 x cryovials
fixed angle rotor
non aerosol tight
with adapters and lid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022654161 (NA)
Eppendorf® 5427705007 (EU)
Parámetros
8,324 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)