RDD004
PIPES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sinónimos:
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid), Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)
Productos recomendados
grado
anhydrous
Línea del producto
Redi-Dri™
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
calidad
free-flowing
pérdida
≤1.0% loss on drying, 110 degrees Celcius
intervalo de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
cadena SMILES
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Clave InChI
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.