Documentos clave
RABELADC
Sigma-Aldrich
ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)
Seleccione un Tamaño
30 ML
US$ 104,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 ML
US$ 104,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Intended for use with ELISA kits.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)