RAB0958
Phosphotyrosine MAPK1 / MAPK3 ELISA Kit
About This Item
Productos recomendados
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)