RAB0326
C-Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinónimos:
C-Peptide
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human, mouse, rat
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 772 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... INS(3630)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)