Saltar a
RAB0262
Human IL-17 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Sinónimos:
Cytokine detection kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... IL17A(3605)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL17A(3605)
General description
The Human IL-17 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-17 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human IL-17
Application
Human IL-17 ELISA Kit has been used in serum IL17 measurement.
Biochem/physiol Actions
IL-17A (interleukin 17A) plays a major role in the pathogenesis of autoimmune diseases like multiple sclerosis and rheumatoid arthritis. It also plays a pathogenic role in allergic rhinitis (AR). It helps in the formation of several chemokines and cytokines in airway epithelial cells.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDS
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)