The composition of the diluents are proprietary.
However they do not include any mouse antibodies.
RAB0173
Human ErbB2 / HER2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Sinónimos:
ERBB2, HER2, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ERBB2(2064)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
I'm interested in the kit ELH-ErbB2-001 and would like to know if the diluent supplied with the kit contains mouse antibodies that react with any HAMA present in the samples? Another kit in the market contained anti-heterophil in reagent.
1 answer-