Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Cxcl13(55985)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlespecies reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Cxcl13(55985)
General description
The Mouse BLC ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse BLC in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse BLC
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?