Documentos clave
RA4814-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 MTP/Flex buckets
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold MTP, DWP plates
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
with 4 MTP/Flex buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638807 (NA)
Eppendorf® 5810725003 (EU)
Parámetros
3,220 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5810/5810R
Categorías relacionadas
Descripción general
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)