Documentos clave
R7526
Sigma-Aldrich
Floating tube rack
diamond shaped, holds 4 tubes, Holds 4 x 50 mL tubes
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 52,10
US$ 52,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 52,10
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
US$ 52,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
foamed PE
green
Características
Holds 4 x 50 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS2165A
tamaño
165x137x65 mm
Descripción general
Constructed of economical polyfoam, and available in three shapes and colors. The green diamond-shaped rack holds four 50 mL tubes, the blue parallelogram-shaped rack holds eight 15 mL tubes, and the yellow rectangular rack holds twenty-four 1.5-2.0 mL microcentrifuge tubes. Racks include carrying handles-easy to lift samples out of baths.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)