R2020
RNaseZAP™
Cleaning agent for removing RNase
Sinónimos:
RNAse cleaner, RNAse contamination remover, RNAse remover
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
feature
RNase free (removal from glass and plastic surfaces)
packaging
pkg of 250 mL
technique(s)
RNA purification: suitable
pH
7.0-7.4
transition temp
flash point 100 °C (closed cup)
solubility
water: soluble
density
1000 g/cm3
Categorías relacionadas
General description
Application
- RNaseZAP™ se ha utilizado como limpiador para eliminar las RNasas del material de vidrio, los equipos, las encimeras y los pipeteadores.
- Elimine la contaminación por ARNasa de las superficies de vidrio y plástico
- PRECAUCIÓN: tenga en cuenta que la disolución RNaseZap no debe utilizarse en superficies metálicas corrosibles
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Contenido relacionado
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield