R150-05A
Rat Skeletal Muscle Cells: RSkMC, adult
Sinónimos:
RSkMC, RSkMC cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat skeletal muscle (normal limb)
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 42
morfología
Skeletal muscle
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
muscular dystrophy
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Rat Skeletal Muscle Cells (RSkMC) provide a useful system to study many aspects of muscular function and disease and can serve as an intermediate model of human diseases. Skeletal Muscle Cells also play an instrumental role in the glucose metabolism and diabetes.
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Nota de preparación
- 1st passage, >500,000 cells in Rat Skeletal Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Rutina de subcultivo
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)