10065
αα-Amilasa from Aspergillus oryzae
powder, ~30 U/mg
Sinónimos:
1,4-α-D-glucano glucanohidrolasa
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?