Merck
R1283
Sigma-Aldrich
Rhodblock 6
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-1H-Indazol-5-yl-cyclobutanecarboxamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 149,00
25 MG
US$ 620,00
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 149,00
25 MG
US$ 620,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
faintly bluish
off-white
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(Nc1ccc2[nH]ncc2c1)C3CCC3
InChI
1S/C12H13N3O/c16-12(8-2-1-3-8)14-10-4-5-11-9(6-10)7-13-15-11/h4-8H,1-3H2,(H,13,15)(H,14,16)
Clave InChI
GXJXOQKXBIPBKB-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Rhodblock 6 is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
Rhodblock 6 is an inhibitor of the Rho Kinase pathway. Rhodblock 6 directly inhibited Rok and its human ortholog ROCK I in a kinase assay.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xavier Fioramonti et al.
Diabetes, 59(2), 519-528 (2009-11-26)
The response of ventromedial hypothalamic (VMH) glucose-inhibited neurons to decreased glucose is impaired under conditions where the counterregulatory response (CRR) to hypoglycemia is impaired (e.g., recurrent hypoglycemia). This suggests a role for glucose-inhibited neurons in the CRR. We recently showed