PZ0306
PF-6808472
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-{4-[4-(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-ylamino)-6-prop-2-ynylcarbamoyl-pyrimidin-2-yl]-piperazin-1-ylmethyl}-benzenesulfonyl fluoride, XO44
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CN2CCN(CC2)c3nc(cc(n3)C(=O)NCC#C)Nc4n[nH]c(c4)C5CC5
InChI
1S/C25H27FN8O3S/c1-2-9-27-24(35)21-15-22(29-23-14-20(31-32-23)18-5-6-18)30-25(28-21)34-12-10-33(11-13-34)16-17-3-7-19(8-4-17)38(26,36)37/h1,3-4,7-8,14-15,18H,5-6,9-13,16H2,(H,27,35)(H2,28,29,30,31,32)
Clave InChI
ZBSPMOBILDLOCV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)