Merck
PZ0138
Sigma-Aldrich
SC-51089 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[1-oxo-3-(4-pyridinyl)propyl]hydrazide monohydrochloride hydrate
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 163,00
25 MG
US$ 507,00
US$ 163,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 163,00
25 MG
US$ 507,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19ClN4O3·HCl · xH2O
Peso molecular:
459.33 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 163,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.Cl.Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCc4ccncc4)c2c1
InChI
1S/C22H19ClN4O3.ClH.H2O/c23-17-6-7-20-18(13-17)27(14-16-3-1-2-4-19(16)30-20)22(29)26-25-21(28)8-5-15-9-11-24-12-10-15;;/h1-4,6-7,9-13H,5,8,14H2,(H,25,28)(H,26,29);1H;1H2
Clave InChI
UEAWIGPAXPGSJC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SC-51089 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research