PZ0021
Tigecycline hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
9-t-Butylglycylamido-minocycline hydrate, TBG-MINO, Tigecyclin, Tygacil
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -175 to -205°, c = 0.15 in methanol
color
off-white to yellow-brown
solubilidad
DMSO: ≥3 mg/mL (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(cc(NC(=O)CNC(C)(C)C)c(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C29H39N5O8.H2O/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36;/h10,12,14,21,31,36,38-39,42H,8-9,11H2,1-7H3,(H2,30,41)(H,32,35);1H2/t12-,14-,21-,29-;/m0./s1
Clave InChI
PMPLAEFBZIFHAR-KXLOKULZSA-N
Descripción general
Aplicación
- for antibiotic susceptibility testing[2]
- to study its effects on multiple nonsmall cell lung cancer (NSCLC) cell lines[3]
- to evaluate its effects on the binding of fluoroquinolones to human serum albumin[4]
- as a standard to investigate the penetration of tigecycline into cornea, aqueous humor and vitreous humor[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.