PRS3969
Anti-Sumo antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GAP-modifying protein 1, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (S. cerevisiae), Anti-Ubiquitin-like protein 1, Anti-small-ubiquitin-like modifier 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUMO1(7341)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ligadura / enlace
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)