Merck
P9752
Phosphoriboisomerase from spinach
Type I, partially purified powder, ≥40 units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
D-Ribose-5-phosphate ketol-isomerase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥40 units/mg protein (biuret)
Biological source:
spinach
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
spinach
Quality Segment
type
Type I
form
partially purified powder
specific activity
≥40 units/mg protein (biuret)
storage temp.
−20°C
Application
Phosphoriboisomerase is used to study the ribulose monophosphate pathway. Phosphoriboisomerase from spinach is used in enzyme assays to convert ribose 5-phosphate to ribulose 5-phosphate.
Biochem/physiol Actions
Phosphoriboisomerase is responsible for the converstion of ribose 5-phosphate to ribulose 5-phosphate.
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of D-ribose 5-phosphate to D-ribulose 5-phosphate per min at pH 7.7 at 30 °C.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)