P8986
Peroxiredoxin 1 human
≥85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinónimos:
NKEFA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥85% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PRDX1(5052)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?