P8825
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen antibody produced in mouse
clone PC 10, ascites fluid
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen, Anti-PCNA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PC 10, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human, monkey, insect, yeast
rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using human tonsil sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using HS-68 human foreskin- cell extract
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PCNA(5111)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistology
- immunoprecipitation
- flow cytometry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)