Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 359,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
376.41
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
251-245-7
MDL number:
US$ 359,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98%
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
COc1ccc(cc1C(=O)NCc2cccnc2)C(=O)NCc3cccnc3
InChI
1S/C21H20N4O3/c1-28-19-7-6-17(20(26)24-13-15-4-2-8-22-11-15)10-18(19)21(27)25-14-16-5-3-9-23-12-16/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,27)
InChI key
KYWCWBXGRWWINE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Biochem/physiol Actions
Eicosenoid receptor antagonist; a thromboxane A2 antagonist; antiplatelet agent.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% (CP) |
| Gene Information human ... TBXA2R(6915) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?