P7903
Pipemidic acid
Sinónimos:
8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido(2,3-d)pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadena SMILES
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C14H17N5O3/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22)
Clave InChI
JOHZPMXAZQZXHR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)