Documentos clave
P1625
Sigma-Aldrich
Pancreatina from porcine pancreas
≥3 × USP specifications
Sinónimos:
Pancreatina from hog pancreas
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 91,90
US$ 91,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 91,90
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
US$ 91,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
Porcine pancreas
Agency
USP (specifications)
Formulario
powder
actividad específica
≥3 × USP specifications
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Pancreatin from porcine pancreas is suitable:
  • in a study to assess the treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy[1]
  • in a study to investigate treatment options for pancreatic diabetes in patients experiencing the decompensated stage of chronic pancreatitis[2]
  • to safely and effectively remove formalin-fixed tissues from arterial grafts without causing structural damage and loss in fiber integrity.[3]
  • to assess cleavage by digestive enzymes. It is used for in vitro digestibility analysis and to test the sensitivities of cellulolytic bacteria inhibitors[4]
  • along with amyloglucosidase for the in vitro digestion of starch in food samples[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La pancreatina contiene componentes enzimáticos, como la tripsina, la amilasa y las lipasas, las ribonucleasas y las proteasas, producidas por las células exocrinas de páncreas porcino. Esta combinación de enzimas permite hidrolizar las proteínas, el almidón y las grasas. La pancreatina convertirá no menos de 25 veces su peso de almidón de patata en carbohidratos solubles en 5 minutos en agua a 40 °C, digerirá no menos de 25 veces su peso de caseína en 60 minutos a pH 7,5 a 40 °C y liberará no menos de microequivalentes de ácido por minuto por miligramo de pancreatina del aceite de oliva a pH 9,0 y 37 °C.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
R Raghunathan et al.
Food chemistry, 221, 1514-1521 (2016-12-17)
The objective of this study was to determine the molecular structure and properties of recently released cultivars of field peas [CDC Golden (CDCG), Abarth (ABAR), CDC Patrick (CDCP) and CDC Amarillo (CDCA)] grown at different locations in Saskatchewan, Canada. Starch
Peter Layer et al.
Pancreas, 26(1), 1-7 (2002-12-25)
Treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy has become more successful in the last decade due to better understanding of the physiology and pathophysiology of the digestive process. Porcine lipase has been the therapeutic standard for several decades and will
Anne R Ryan et al.
Developmental biology, 477, 98-116 (2021-05-18)
Chronic kidney disease (CKD) and end stage renal disease (ESRD) are increasingly frequent and devastating conditions that have driven a surge in the need for kidney transplantation. A stark shortage of organs has fueled interest in generating viable replacement tissues
Sai Kranthi Vanga et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109523-109523 (2020-11-26)
In recent years, almond has been considered as one of the most common alternative plant-based protein sources due to its nutritional attributes and health benefits. However, almond protein has a lower digestibility compared with the animal protein. The objective of
Cunxi Wang et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 71(2), 164-173 (2014-12-30)
DroughtGard maize was developed through constitutive expression of cold shock protein B (CSPB) from Bacillus subtilis to improve performance of maize (Zea mays) under water-limited conditions. B. subtilis commonly occurs in fermented foods and CSPB has a history of safe
Questions
  1. what is the shelf life for this item? how long this item can be used after opening
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.