Merck
P6642
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride dihydrate
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
KF · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
94.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
≥99%
mp
41 °C (lit.)
cadena SMILES
[F-].[K+].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clave InChI
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)