P5178
Phenobarbital sodium salt
Sinónimos:
5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6-trioxohexahydropyrimidine sodium salt, 5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid sodium salt, Luminal sodium salt, Sodium 5-ethyl-5-phenylbarbiturate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
solubilidad
H2O: 1 g/mL
ethanol: 100 mg/mL
emisor
Bayer
cadena SMILES
[Na+].CCC1(C(=O)NC([O-])=NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17);/q;+1/p-1
Clave InChI
WRLGYAWRGXKSKG-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)