O104
Omeprazole
≥98% (HPLC), solid, gastric secretion inhibitor
Sinónimos:
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Antra, Losec
Productos recomendados
Nombre del producto
Omeprazole, solid
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: 0.5 mg/mL
DMSO: >19 mg/mL
ethanol: 4.5 mg/mL
emisor
AstraZeneca
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Clave InChI
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ABCB1(5243) , ATP4A(495) , ATP4B(496) , CYP1A2(1544)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Precaución
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLCActive Filters