Merck
P4360
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-p107 antibody produced in mouse
clone KAB6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CP107, Anti-PRB1, Anti-p107
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
KAB6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 107 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1:1,000 using human C33A cervical carcinoma cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBL1(5933)
mouse ... Rbl1(19650)
Inmunógeno
GST fusion protein of p107 N-terminus.
Forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing and 0.08% sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nan Wu et al.
The Journal of clinical investigation, 127(3), 888-898 (2017-02-07)
The most frequent focal alterations in human retinoblastoma are mutations in the tumor-suppressor gene retinoblastoma (RB) and amplification of the oncogene MYCN. Whether MYCN overexpression drives retinoblastoma has not been assessed in model systems. Here, we have shown that Rb