Merck
P4265
Sigma-Aldrich
Pepstatina A
powder, ≥75% (HPLC)
Sinónimos:
Pepsin inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H63N5O9
Número de CAS:
Peso molecular:
685.89
Beilstein/REAXYS Number:
2201362
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Pepstatina A, microbial, ≥75% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Level
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
mp
233 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Categorías relacionadas
Application
Can be used in conjunction with E64-d and Leupeptin A to inhibit the degradation of autophagic cargo inside autophagosomes. For this application, the working concentration is typically between 1-10 μM.
Pepstatin A has been used:
  • as a component of synaptoneurosome buffer to homogenize the C57BL/6 striata
  • as a component of cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) lysis buffer
  • as an inhibitor to determine the chymotrypsin activity of California spiny lobster
Biochem/physiol Actions
La pepstatina A es un inhibidor de las proteasas ácidas (aspartil peptidasas). Forma un complejo 1:1 con proteasas como la pepsina, la renina, la catepsina D, la quimosina bovina y la proteasa B (Aspergillus niger). El inhibidor es muy selectivo y no inhibe las tiol proteasas, las proteasas neutras ni las serín-proteasas. La γ-secretasa solubilizada y la proteasa retroviral son también inhibidas por la pepstatina A. Se ha utilizado para caracterizar proteasas de diversas procedencias.
Preparation Note
La pepstatina puede disolverse a 1 mg/ml en ácido acético al 10 % (v/v) en metanol (9:1 metanol:ácido acético). Puede ser necesario añadir ácido acético para disolver este péptido en metanol o DMSO. Se ha disuelto a 1 - 2 mg/ml en etanol, pero puede requerirse calor para la disolución completa. Las disoluciones de pepstatina A pueden calentarse hasta 60 °C sin que se descomponga el péptido.
Las disoluciones de reserva a 1 mg/ml son estables por lo menos durante una semana a 4 °C. Una disolución 1 mM en metanol o DMSO es estable durante meses a -20 °C. Si las disoluciones se vuelven de color amarillo oscuros, el reactivo se está hidrolizando.
Una concentración de trabajo de 1 μM es estable durante como mínimo un día a temperatura ambiente.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
A chymotrypsin from the digestive tract of California spiny lobster, Panulirus interruptus: Purification and biochemical characterization
Bibo-Verdugo B, et al.
Marine Biotechnology, 17(4), 416-427 (2015)
Synaptoneurosome preparation from C57BL/6 striata
Puighermanal E, et al.
Bio-protocol, 6, e1735-e1735 (2016)
Gabriel M Gihana et al.
The Journal of cell biology, 220(1) (2020-12-08)
During G1 in budding yeast, the Cdc42 GTPase establishes a polar front, along which actin is recruited to direct secretion for bud formation. Cdc42 localizes at the bud cortex and then redistributes between mother and daughter in anaphase. The molecular
Active Cdk5 Immunoprecipitation and Kinase Assay
Bankston AN, et al.
Bio-protocol, 7(13) (2017)
Cellular expression and antimicrobial function of a phylogenetically conserved novel histone 1x-like protein on mouse cells: a potential new class of pattern recognition receptor.
Evans, D.L., et al.
Journal of Neurochemistry, 86, 133-141 (2009)