P3627
Phosphatase, Acid from wheat germ
≥0.4 unit/mg solid
Sinónimos:
(Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase [acid optimum] ), Acid Phosphatase from wheat germ
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
actividad específica
≥0.4 unit/mg solid
mol peso
58 kDa by gel filtration
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clave InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Definición de unidad
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)