P2279
Psilocin
Sinónimos:
4-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
control farmacológico
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
InChI
1S/C12H16N2O/c1-14(2)7-6-9-8-13-10-4-3-5-11(15)12(9)10/h3-5,8,13,15H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
SPCIYGNTAMCTRO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)