P1620
Anti-PRMT1 antibody, Mouse monoclonal
clone PRMT1-171, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Protein-Arginine Methyl Transferase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PRMT1-171, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42 kDa
reactividad de especies
mouse, chicken, bovine, human, canine, hamster, monkey, rat
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2 μg/mL using whole cell extract of 293T cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRMT1(3276)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)