P1374
Anti-Pro-BDNF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-pro-Brain-derived Neurotrophic Factor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
western blot: 1:200 using rat glioma C6 and human neuroblastoma SH-SY5Y cell lines
western blot: 1:400 using recombinant mouse proBDNF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BDNF(627)
mouse ... Bdnf(12064)
rat ... Bdnf(24225)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?