P1294
1,10-Phenanthroline monohydrate
ACS reagent, passes test for redox indicator, passes test for iron determination
Sinónimos:
o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
mp
100-104 °C (lit.)
idoneidad
passes test for iron determination
passes test for redox indicator
cadena SMILES
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
Clave InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?