P126
Pirenperone
>97%, solid
Sinónimos:
3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-4H-pyrido-[1,2-a] pyrimidin-4-one, R-47,465
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>97%
Formulario
solid
color
light yellow
solubilidad
0.1 M HCl: 11 mg/mL
methanol: 2.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 5.0 mg/mL
cadena SMILES
CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N4C=CC=CC4=N1
InChI
1S/C23H24FN3O2/c1-16-20(23(29)27-12-3-2-4-21(27)25-16)11-15-26-13-9-18(10-14-26)22(28)17-5-7-19(24)8-6-17/h2-8,12,18H,9-11,13-15H2,1H3
Clave InChI
HXCNRYXBZNHDNE-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)